Learn More
Invitrogen™ CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit
Code produit 15286620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 boîte
3 boîte
Conditionnement:
1 pièce
3 kits
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15286620 1 boîte 1 pièce
15303976 3 boîte 3 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15286620 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A16517
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le kit de reprogrammation CytoTune™-iPS 2.0 Sendai améliore le kit de reprogrammation bien documenté CytoTune™-iPS Sendai.
The CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit improves upon the well-referenced CytoTune-iPS Sendai Reprogramming Kit. This system continues to be easy to use and works with many different somatic cell types, using Sendai particles to deliver Yamanaka factors, which have been shown to be critical for efficient generation of iPSCs. This kit includes three vector preparations: polycistronic Klf4–Oct3/4–Sox2, cMyc, and Klf4.
  • Ce système reste facile à utiliser et fonctionne avec divers types de cellules somatiques en utilisant des particules Sendai pour livrer les facteurs Yamanaka, qui s’avèrent essentiels pour générer efficacement les CSPi. Ce kit comprend trois préparations de vecteurs : polycistronique Klf4–Oct3/4–Sox2, cMyc et Klf4.
  • Facile à utiliser : ne nécessite qu’une seule application du virus pour réussir la reprogrammation
  • Efficacité accrue : efficacité de reprogrammation multipliée par 2 par rapport au kit d’origine
  • Clairance rapide : utilisez le virus Sendai non intégratif qui demeure dans le cytoplasme, ce qui réduit la probabilité d’intégration dans le génome hôte. Grâce au virus Sendai CytoTune™-iPS 2.0, la structure et les transgènes Sendai apurent le cytoplasme plus vite que le système d’origine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 3 tubes, conserver (à une température entre -68 et -85°C.)
Type de livraison Virus Sendai
Type de cellule Cellules souches
Format Kit
À utiliser avec (application) Engineering et reprogrammation de cellules souches
Gamme de produits CytoTune
Type de produit Kit de reprogrammation Sendai
Quantité 1 boîte
Accélérateur Exclusif
Conditions d’expédition Dry Ice
Localisation subcellulaire Cytoplasme