Learn More
Invitrogen™ CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit
Description
The CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit improves upon the well-referenced CytoTune-iPS Sendai Reprogramming Kit. This system continues to be easy to use and works with many different somatic cell types, using Sendai particles to deliver Yamanaka factors, which have been shown to be critical for efficient generation of iPSCs. This kit includes three vector preparations: polycistronic Klf4–Oct3/4–Sox2, cMyc, and Klf4.
- Ce système reste facile à utiliser et fonctionne avec divers types de cellules somatiques en utilisant des particules Sendai pour livrer les facteurs Yamanaka, qui s’avèrent essentiels pour générer efficacement les CSPi. Ce kit comprend trois préparations de vecteurs : polycistronique Klf4–Oct3/4–Sox2, cMyc et Klf4.
- Facile à utiliser : ne nécessite qu’une seule application du virus pour réussir la reprogrammation
- Efficacité accrue : efficacité de reprogrammation multipliée par 2 par rapport au kit d’origine
- Clairance rapide : utilisez le virus Sendai non intégratif qui demeure dans le cytoplasme, ce qui réduit la probabilité d’intégration dans le génome hôte. Grâce au virus Sendai CytoTune™-iPS 2.0, la structure et les transgènes Sendai apurent le cytoplasme plus vite que le système d’origine.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 3 x 3 tubes, conserver (entre -68 et -85°C.) |
| Type de livraison | Virus Sendai |
| Type de cellule | iPSC |
| Format | Kit |
| À utiliser avec (application) | Engineering et reprogrammation de cellules souches |
| Gamme de produits | CytoTune |
| Type de produit | Kit de reprogrammation Sendai |
| Quantité | 3 boîte |
| Accélérateur | Exclusif |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Afficher plus |