Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ Blocking Buffer
Code produit 16339563
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
30mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16339563 100 mL 100mL
16329563 30 mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16339563 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V11308
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le tampon de blocage CytoVista est utilisé pour bloquer les signaux non spécifiques tout en effectuant de l’immunohistochimie (IHC) ou de l’immunomarquage avec des cultures tissulaires ou cellulaires 3D.
Ce tampon se compose de PBS avec 0,2 % de Triton X-100, 6 % de sérum d’âne et 10 % de DMSO. Il permet d’obtenir des images nettes et lumineuses à n’importe quelle profondeur d’une culture tissulaire ou cellulaire 3D lorsqu’elles sont utilisées avec d’autres produits CytoVista.
Caractéristiques de la gamme CytoVista de réactifs de défrichement de cultures tissulaires et cellulaires 3D :
• Défrichement rapide des tissus marqués par fluorescence pour l’imagerie 3D
• Rétrécissement, expansion ou modifications morphologiques minimums des tissus
• Flux de travail simple ne nécessite aucun instrument ou équipement spécial et facilement adaptable à l’IHC
• Compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les colorants et les protéines fluorescentes
Le flux de défrichement CytoVista permet de défricher les cultures tissulaires ou cellulaires 3D présentant des changements morphologiques minimes ou sensibles à la détection avec quasiment tous les fluorophores. Grâce à un protocole facile à utiliser, le cerveau entier de la souris (section de 8 mm) peut être épuré en 24 heures (ou une coupe de 1 mm en 2 heures), sans utiliser d’instruments ou d'équipement spéciaux.
Le flux de travail de clairance CytoVista est compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les protéines fluorescentes détectées avec des instruments d’imagerie de fluorescence courants, comme les microscopes à champ large, les analyseurs à haut contenu, les microscopes confocaux et les microscopes à feuille de lumière. Nous recommandons aux nouveaux utilisateurs le kit CytoVista de défrichement/coloration tissulaire (réf. nº V11324) ou le kit CytoVista de défrichement/coloration de cultures cellulaires 3D (réf. nº V11325). Ces kits contiennent tous les réactifs nécessaires au défrichement et à la coloration par IHC.
La technologie CytoVista défriche suffisamment les tissus avant toute imagerie fluorescente en 3D, sans considérablement modifier leur morphologie, contrairement aux autres techniques de défrichement. Des changements morphologiques minimes, tels que le rétrécissement et la contraction, ont été observés. Pour les échantillons précieux, le défrichement peut être inversé et le tissu peut être traité en vue d’études histologiques, comme la coloration H&E.
Pour les tissus plus faciles à défricher, comme le cerveau, les poumons, l’intestin, la peau et les tissus de moins de 250 µm d’épaisseur, le traitement avec le réactif de défrichement tissulaire CytoVista est suffisant pour l’imagerie 3D. Cependant, les tissus de plus de 250 µm d’épaisseur ou difficiles à défricher comme les reins, le foie, le cœur et le placenta nécessitent un traitement initial avec le réactif de défrichement tissulaire CytoVista puis d’un traitement avec l’amplificateur de défrichement tissulaire CytoVista.
Le réactif de défrichement des cultures cellulaires 3D CytoVista est recommandé pour les sphéroïdes ou les organoïdes d’une épaisseur maximale de 1 mm.
Le réactif de défrichement tissulaire CytoVista n’est pas recommandé avec les tissus durs comme les os, le cartilage et les tissus conjonctifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits CytoVista
Type de réactif Tampon de liaison
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2 °C à 8 °C).
Utilisez des techniques stériles lors de l'utilisation. Si nécessaire, filtrez-le à travers un filtre de 0,22 μ avant chaque utilisation.
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée