Learn More
D(+)-10-chlorure de camphresulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride |
| Note relative au nom | 97% |
| Point de fusion | 63.0°C to 68.0°C |
| Couleur | Blanc à beige |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (ex Cl) (Argentometry) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 11, 316 |
| Fieser | 01,109; 15,68 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.