Learn More
D-[2-13C]Xylulose (~0,4 M dans l'eau), TRC
Code produit 30454336
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30454336 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454336 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX75090450MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Xylulose-2-13C
CAS 131771-47-6
Formule moléculaire 13C C4 H10 O5
Quantité 50 mg
Synonyme D-threo-2-Pentulose-2-13C (9CI), D-Xylulose-2-13C, D-[2-13C]Xylulose
Formule InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1/i4+1
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[13C](=O)CO
Nom IUPAC (3S,4R)-1,3,4,5-tétrahydroxy(2^{13}C)pentan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 151.123
Poids de la formule 151.056
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.4 M