Learn More
D(+)-2-Amino-3-phényl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10707972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10707972 1 g 1g
10357321 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10707972 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 417340010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 5267-64-1 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5267-64-1
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Numéro MDL MFCD00064298
Synonyme d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d-penylalaninol, r-+-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 2r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d +-phenylalaninol, +-d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenyl-1-propanol, d-+-phenylalaninol, r-phenylalaninol
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Note relative au nom 98%
Point de fusion 90°C to 94°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique + 23
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.