Learn More
Acide D-2-amino-5-phosphonopentanoïque, TRC
Code produit 30320141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320141 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320141 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA62755510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid
CAS 79055-68-8
Formule moléculaire C5 H12 N O5 P
Quantité 10 mg
Synonyme 5-Phosphono-D-norvaline, (-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (-)-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, (R)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (R)-AP-5, D-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, D-AP-5, D-Aminophosphonovaleric Acid
Formule InChI InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m1/s1
SMILES N[C@H](CCCP(=O)(O)O)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-5-phosphonopentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 197.126
Poids de la formule 197.045