Learn More
Acide D-2-aminoadipique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15443667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443667 250 mg 250mg
11387089 1 g 1g
11397089 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15443667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27345.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7620-28-2
Formule moléculaire C6H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.157
Numéro MDL MFCD00063118
Clé InChI OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-2-aminoadipic acid, r-2-aminohexanedioic acid, 2r-2-aminohexanedioic acid, d-a-aminoadipic acid, d-, a-aminoadipic acid, r-2-aminoadipic acid, r-2-amino-hexanedioic acid, hexanedioic acid, 2-amino-,--and +, hexanedioic acid, 2-amino-, 2r, d-homoglutamic acid
CID PubChem 165627
ChEBI CHEBI:37025
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminohéxanedioique
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-2-Aminoadipic acid
Point de fusion 205°C
Quantité 250 mg
Beilstein 1724347
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 98%