Learn More
Acide D-2-aminoadipique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11915391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11915391 5 g 5g
11905391 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11915391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441960050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7620-28-2
Formule moléculaire C6H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Clé InChI OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-2-aminoadipic acid, r-2-aminohexanedioic acid, 2r-2-aminohexanedioic acid, d-a-aminoadipic acid, d-, a-aminoadipic acid, r-2-aminoadipic acid, r-2-amino-hexanedioic acid, hexanedioic acid, 2-amino-,--and +, hexanedioic acid, 2-amino-, 2r, d-homoglutamic acid
CID PubChem 165627
ChEBI CHEBI:37025
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminohéxanedioique
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-2-Aminoadipic acid
Point de fusion 186°C to 188°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 43.60 to 45.84% C, 8.47 to 8.91% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 5 g
Rotation spécifique -20.5
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement