Learn More
Acide D-(-)-2-aminobutyrique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368965 5 g 5g
11358965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368965 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14096.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2623-91-8 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2623-91-8
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00064414
Clé InChI QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Synonyme d-2-aminobutyric acid, r-2-aminobutanoic acid, d---2-aminobutyric acid, 2r-2-aminobutanoic acid, d-alpha-aminobutyric acid, r---2-aminobutyric acid, h-d-abu-oh, d--2-aminobutyric acid, d-2-aminobutyrate, d-2-aminobutanoic acid
CID PubChem 439691
ChEBI CHEBI:28797
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminobutanoïque
SMILES CC[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(-)-2-Aminobutyric acid
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 1720934
Rotation optique −20.5° (c=4.8 in 6N HCl)
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté ≥98%