Learn More
Acide D(-)-2-aminobutyrique, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D(-)-2-Aminobutyric acid |
| Point de fusion | >300°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C2H5CH(NH2)CO2H |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 04, 408 |
| Conditions de rotation spécifiques | −21.20° (20°C c=2,6N HCl) |
| Afficher plus |