Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-2-phénylglycine, 99 %
Product Code. 11477597
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11477597 25 g 25g
11487597 100 g 100g
11497597 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11477597 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A15669.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 875-74-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
D-(-)-2-Phenylglycine is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors. Used to prepare semisynthetic antibiotics amoxicillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-(-)-2-phénylglycine est un neurotransmetteur inhibiteur dans la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs NMDA. Utilisée pour préparer l’amoxicilline, un antibiotique semi-synthétique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,3 g/100 ml) et dans l’acide aqueux.
Remarques
Conserver à température ambiante. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 875-74-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00008061
Clé InChI ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Synonyme d-phenylglycine, d---alpha-phenylglycine, h-d-phg-oh, d-2-phenylglycine, r-2-amino-2-phenylacetic acid, r-phenylglycine, r---2-phenylglycine, d-alpha-phenylglycine, 2r-2-amino-2-phenylacetic acid, 2r-amino phenyl acetic acid
CID PubChem 70134
ChEBI CHEBI:44962
Nom IUPAC acide2R)-2-amino-2-phénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau D-(-)-2-Phenylglycine
Point de fusion 277°C (decomposition)
Beilstein 2208676
Merck Index 14,7291
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.3g/100mL) and aqueous acid.
Quantité 25 g
Poids de la formule 151.17
Rotation optique −154° (c=1 in 1N HCl)
Pourcentage de pureté 99%