Learn More
D-(-)-2-Phénylglycine, TRC
Code produit 30426255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426255 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426255 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP32712510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
CAS 875-74-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Quantité 10 g
Synonyme (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Benzeneacetic acid','α-amino-','(αR)-, Benzeneacetic acid','α-amino-','(R)-, Glycine','2-phenyl-','D- (8CI), (αR)-α-Aminobenzeneacetic acid, (-)-(R)-Phenylglycine, (-)-Phenylglycine, (2R)-2-Azaniumyl-2-phenylacetate, (2R)-Amino-2-phenylethanoic acid, (R)-(-)-2-Phenylglycine, (R)-2-Amino-2-phenylacetic acid, (R)-2-Amino-2-phenylethanoic acid, (R)-2-Phenyl-2-aminoethanoic acid, (R)-2-Phenylglycine, (R)-Phenylglycine, (R)-α-Phenylglycine, D-(-)-2-Phenylglycine, D-(-)-Aminophenylacetic acid, D-(-)-Phenylglycine, D-(-)-α-Aminophenylacetic acid, D-(-)-α-Phenylglycine, D-2-Phenylglycine, D-C-Phenylglycine, D-α-Aminophenylacetic acid, D-α-Phenylglycine
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
SMILES N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-2-phénylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Poids de la formule 151.0633
Pourcentage de pureté >95