Learn More
D-3263 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16483047
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483047 50 mg
16479537 5 mg
16451599 1 mg
16427066 100 mg
16426998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16483047 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16162A
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-3263 hydrochloride
CAS 1008763-54-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H32ClN3O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 140 mg/mL (341.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.O=C1N(CCN)C2=CC(OC)=CC=C2N1C([C@H]3[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 409.95
Poids de la formule 409.95
Pourcentage de pureté 97.81%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death