Learn More
D 517 Hydrochloride (Verapamil Impurity), TRC
Code produit 30358705
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30358705 10 mg 10mg
30353170 50 mg 50mg
30359028 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30358705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD10004510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1794-55-4
Formule moléculaire C26 H36 N2 O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 477.04
Synonyme (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride
Nom IUPAC 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-[2-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]ethyl]-3-methylbutanenitrile;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
Poids de la formule 476.2442
Pourcentage de pureté >95%