Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Conseils de recherche sur l'automatisation jetable)
Code produit 10121343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
30 μl
300 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1920 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Conditionnement
10121343 30 μl Non stérile 1920 pièces
11996716 300 μl Non stérile 1920 pièces
10660404 300 μl Stérile 1920 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10121343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 550611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00€
    304.00€ / 1920 pièces
    Économisez 202.00€
    39% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Includes
20 magasins par boîte
Les DART (Disposable Automation Research Tip, pointes jetables pour la recherche automatisée) sont conçus pour des performances supérieures dans le domaine du pipetage automatisé
Contrairement aux conseils d'automatisation classiques, D.A.R.T. Les embouts sont fournis dans des chargeurs rigides jetables qui se fixent sur les têtes de pipetage grâce à un joint en silicone. Une étanchéité parfaite est ainsi formée. Elle diminue les variations de hauteur entre les pointes et élimine les interactions statiques, permettant une distribution homogène au fond des puits de microplaques.
  • Compatible avec le Matrix Hydra DT et le Matrix PlateMate 2x3 et PlateMate Systèmes Plus
  • Le corps étagé diminue le déplacement de volume et garantit la rectitude de la pointe pour un meilleur accès au puits.
  • L’intérieur des pointes est hautement poli, assurant une faible rétention de liquides.
  • Le petit orifice à l’extrémité de la pointe permet une meilleure formation des gouttelettes de petit volume améliorant ainsi la justesse et la répétabilité.
  • Une inspection minutieuse de la formation correcte et de la rectitude garantit des pointes exemptes de défauts.
  • Le concept d’étanchéité faciale exclusif garantit une hauteur homogène entre les pointes pour la distribution précise de faibles volumes
  • L’ensemble complet peut être déposé et remplacé rapidement, ce qui élimine toute manipulation supplémentaire des pointes, susceptible de provoquer des dégâts ou une contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 30 μl
Stérilité Non stérile
Type de pointe Automatisation
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hydra DT
Gamme de produits D.A.R.T.s