Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.™ (Disposable Automation Research Tips ou embouts jetables pour recherche en automatisation), grande longueur
Code produit 15313032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
30 μl
220 μl
300 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Type de pointe:
Faible rétention, Version longue
Faible rétention, Wide Bore, Extended Length
Version longue
Conditionnement:
10 pièces
1920 pièces
20 pièces
7680 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Filtré Type de pointe Conditionnement
15313032 25 μl Stérile À filtre Version longue 10 pièces
10029552 30 μl Non stérile À filtre Faible rétention, Version longue 7680 pièces
10621354 220 μl Stérile À filtre Version longue 1920 pièces
10243673 30 μl Stérile À filtre Version longue 1920 pièces
11597459 300 μl Stérile À filtre Faible rétention, Version longue 1920 pièces
10445783 300 μl Stérile À filtre Faible rétention, Version longue 20 pièces
10304883 300 μl Stérile À filtre Faible rétention, Wide Bore, Extended Length 1920 pièces
10314883 220 μl Non stérile Sans filtre Version longue 1920 pièces
10325213 30 μl Non stérile Sans filtre Faible rétention, Version longue 7680 pièces
10168981 300 μl Non stérile Sans filtre Faible rétention, Version longue -
10405963 300 μl Non stérile Sans filtre Faible rétention, Wide Bore, Extended Length -
10690024 30 μl Stérile Sans filtre Faible rétention, Version longue 7680 pièces
10283623 30 μl Stérile Sans filtre Faible rétention, Version longue 1920 pièces
11868423 300 μl Stérile Sans filtre Faible rétention, Version longue 1920 pièces
10394873 300 μl Stérile Sans filtre Faible rétention, Wide Bore, Extended Length 1920 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 15313032 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 550211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    154.00€ / 10 pièces
    Économisez 27.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Obtenez des performances optimales dans le domaine du pipetage automatisé avec les cônes Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ — Une qualité supérieure avec la souplesse nécessaire pour choisir des cônes pour toutes les applications.
Effectuer un pipetage plus efficace grâce aux pointes longues de pipette Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, à utiliser avec le pipeteur Matrix SerialMate™. Contrairement aux pointes automatisées habituelles, les pointes D.A.R.T.™ sont livrées en plateaux rigides jetables et se positionnent sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Ce joint définitif minimise le volume qui se déplace, garantit la rectitude de la pointe et permet une distribution constante qui améliore l’accès aux puits. Un petit orifice interne permet la formation des petites gouttelettes, ce qui a pour résultat une précision et une justesse optimales.
Caractéristiques :
  • Le corps étagé diminue le déplacement de volume et assure la rectitude du cône pour un meilleur accès aux puits.
  • Les moules et l’intérieur des cônes extrêmement polis assurent une faible rétention de liquide.
  • Un petit orifice à l’intérieur du cône permet une meilleure formation de gouttelettes de petit volume
  • Différentes options de cônes sont disponibles : stériles, stériles avec filtre, à alésage large et extra longs
  • La formation correcte et la rectitude des cônes sont soigneusement inspectées
  • Le joint mécanique unique assure une hauteur constante entre les cônes pour une distribution précise des petits volumes.
  • L’ensemble complet peut être enlevé et remplacé rapidement, ce qui élimine toute manipulation supplémentaire des cônes, susceptible de provoquer détérioration ou contamination.
Inclut : 20 magasins par boîte
Compatible avec : Systèmes Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 et PlateMate™ Plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pointes de pipettes Matrix, 25 μl, Platemate
Volume (métrique) 25 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Précision 3 à 10 %
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Déclaration de pureté Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Type de pointe Version longue
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Matrix PlateMate, Thermo Scientific Matrix Hydra DT
Gamme de produits D.A.R.T.s