Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips)
GREENER_CHOICE
Code produit 10089982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
12,5 μl
30 μl
30 μl
100 μl
220 μl
250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Conditionnement:
10 x 384 pointes
20 x 96 pointes
20 x 384 pointes
Conditionnement:
1920 pièces
3840 pièces
7680 pièces
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Filtré Conditionnement unitSize
10089982 12,5 μl Non stérile Sans filtre 10 x 384 pointes 3840 pièces
10794434 12,5 μl Stérile Sans filtre 10 x 384 pointes 3840 pièces
10592285 30 μl Stérile Sans filtre 20 x 384 pointes 7680 pièces
10502295 30 μl Stérile À filtre 20 x 384 pointes 7680 pièces
10283293 100 μl Non stérile Sans filtre 10 x 384 pointes 3840 pièces
12987197 100 μl Non stérile Sans filtre 20 x 384 pointes 7680 pièces
11719048 100 μl Stérile Sans filtre 20 x 384 pointes 7680 pièces
10203443 100 μl Stérile À filtre 20 x 384 pointes 7680 pièces
10573625 100 μl Non stérile Sans filtre 20 x 96 pointes 1920 pièces
11567459 100 μl Stérile Sans filtre 20 x 96 pointes 1920 pièces
11577459 100 μl Stérile À filtre 20 x 96 pointes 1920 pièces
11507479 30 μl Non stérile Sans filtre 20 x 96 pointes 1920 pièces
10572285 30 μl Stérile Sans filtre 20 x 96 pointes 1920 pièces
10532865 30 μl Stérile À filtre 20 x 96 pointes 1920 pièces
10541715 30 μl Non stérile Sans filtre 10 x 384 pointes 3840 pièces
10485953 220 μl Non stérile Sans filtre 20 x 96 pointes 1920 pièces
10495953 250 μl Stérile Sans filtre 20 x 96 pointes 1920 pièces
10101633 220 μl Stérile À filtre 20 x 96 pointes 1920 pièces
10747314 30 μl Non stérile Sans filtre 20 x 96 pointes 1920 pièces
10171393 100 μl Stérile - 10 x 384 pointes 3840 pièces
12917207 30 μl Stérile Sans filtre 20 x 96 pointes 1920 pièces
10355073 30 μl Non stérile Sans filtre 20 x 384 pointes 7680 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 10089982 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00€
    924.00€ / 3840 pièces
    Économisez 136.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des performances optimales dans le domaine du pipetage automatisé avec ces cônes - une qualité supérieure avec la souplesse nécessaire pour proposer des cônes pour toutes les applications.
Effectuer un pipetage plus efficace grâce aux pointes de pipette Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, à utiliser avec le pipeteur Matrix SerialMate™. Contrairement aux pointes automatisées habituelles, les pointes D.A.R.T.™ sont livrées en plateaux rigides jetables et se positionnent sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Ce joint définitif minimise le volume qui se déplace, garantit la rectitude de la pointe et permet une distribution constante qui améliore l’accès aux puits. Un petit orifice interne permet la formation des petites gouttelettes, ce qui a pour résultat une précision et une justesse optimales.
Caractéristiques :
  • Le corps étagé diminue le déplacement de volume et garantit la rectitude de la pointe pour un meilleur accès aux puits
  • Les moules et l’intérieur des pointes extrêmement polis garantissent une faible rétention de liquide
  • Un petit orifice à l’intérieur du cône permet une meilleure formation de gouttelettes de petit volume
  • Différentes options de pointes sont disponibles : stériles, stériles avec filtre, à large alésage et allongées
  • La formation correcte et la rectitude des pointes sont soigneusement inspectées
  • Le concept d’étanchéité faciale exclusif garantit une hauteur homogène entre les pointes pour la distribution précise de faibles volumes
  • L’ensemble complet peut être retiré et remplacé rapidement, supprimant toute manipulation supplémentaire des pointes, susceptible de provoquer détérioration ou contamination
Inclut : 20 plateaux par carton
Compatible avec : Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 et PlateMate™ Plus Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Longueur standard
Volume (métrique) 12,5 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Déclaration de pureté Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Automatisation
Conditionnement 10 x 384 pointes
Quantité 3840 pointes
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus
Gamme de produits D.A.R.T.s, Matrix
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.