Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes de pipettes robotiques
- Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips)
Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips)
Code produit 12987197| Code produit | Volume (métrique) | Stérilité | Filtré | Conditionnement | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 12987197 | 100 μl | Non stérile | Sans filtre | 20 x 384 pointes | 7680 pièces |
| 10089982 | 12,5 μl | Non stérile | Sans filtre | 10 x 384 pointes | 3840 pièces |
| 10794434 | 12,5 μl | Stérile | Sans filtre | 10 x 384 pointes | 3840 pièces |
| 10592285 | 30 μl | Stérile | Sans filtre | 20 x 384 pointes | 7680 pièces |
| 10502295 | 30 μl | Stérile | À filtre | 20 x 384 pointes | 7680 pièces |
| 10283293 | 100 μl | Non stérile | Sans filtre | 10 x 384 pointes | 3840 pièces |
| 11719048 | 100 μl | Stérile | Sans filtre | 20 x 384 pointes | 7680 pièces |
| 10203443 | 100 μl | Stérile | À filtre | 20 x 384 pointes | 7680 pièces |
| 10573625 | 100 μl | Non stérile | Sans filtre | 20 x 96 pointes | 1920 pièces |
| 11923557 | 100 μl | Non stérile | Sans filtre | 20 x 96 pointes | 20 pièces |
| 11567459 | 100 μl | Stérile | Sans filtre | 20 x 96 pointes | 1920 pièces |
| 11933557 | 100 μl | Stérile | Sans filtre | 20 x 96 pointes | 20 pièces |
| 11577459 | 100 μl | Stérile | À filtre | 20 x 96 pointes | 1920 pièces |
| 11943557 | 100 μl | Stérile | À filtre | 20 x 96 pointes | 20 pièces |
| 11507479 | 30 μl | Non stérile | Sans filtre | 20 x 96 pointes | 1920 pièces |
| 10572285 | 30 μl | Stérile | Sans filtre | 20 x 96 pointes | 1920 pièces |
| 10532865 | 30 μl | Stérile | À filtre | 20 x 96 pointes | 1920 pièces |
| 10541715 | 30 μl | Non stérile | Sans filtre | 10 x 384 pointes | 3840 pièces |
| 10485953 | 220 μl | Non stérile | Sans filtre | 20 x 96 pointes | 1920 pièces |
| 10495953 | 250 μl | Stérile | Sans filtre | 20 x 96 pointes | 1920 pièces |
| 10101633 | 220 μl | Stérile | À filtre | 20 x 96 pointes | 1920 pièces |
| 10747314 | 30 μl | Non stérile | Sans filtre | 20 x 96 pointes | 1920 pièces |
| 10171393 | 100 μl | Stérile | - | 10 x 384 pointes | 3840 pièces |
| 12917207 | 30 μl | Stérile | Sans filtre | 20 x 96 pointes | 1920 pièces |
| 10355073 | 30 μl | Non stérile | Sans filtre | 20 x 384 pointes | 7680 pièces |
-
2085.00€
1795.00€ / 7680 pièces
Économisez 290.00€
13% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Effectuer un pipetage plus efficace grâce aux pointes de pipette Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, à utiliser avec le pipeteur Matrix SerialMate™. Contrairement aux pointes automatisées habituelles, les pointes D.A.R.T.™ sont livrées en plateaux rigides jetables et se positionnent sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Ce joint définitif minimise le volume qui se déplace, garantit la rectitude de la pointe et permet une distribution constante qui améliore l’accès aux puits. Un petit orifice interne permet la formation des petites gouttelettes, ce qui a pour résultat une précision et une justesse optimales.
Caractéristiques :
- Le corps étagé diminue le déplacement de volume et garantit la rectitude de la pointe pour un meilleur accès aux puits
- Les moules et l’intérieur des pointes extrêmement polis garantissent une faible rétention de liquide
- Un petit orifice à l’intérieur du cône permet une meilleure formation de gouttelettes de petit volume
- Différentes options de pointes sont disponibles : stériles, stériles avec filtre, à large alésage et allongées
- La formation correcte et la rectitude des pointes sont soigneusement inspectées
- Le concept d’étanchéité faciale exclusif garantit une hauteur homogène entre les pointes pour la distribution précise de faibles volumes
- L’ensemble complet peut être retiré et remplacé rapidement, supprimant toute manipulation supplémentaire des pointes, susceptible de provoquer détérioration ou contamination
Inclut : 20 plateaux par carton
Compatible avec : Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 et PlateMate™ Plus Systems.
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 100 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | Étalon |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation |
| Conditionnement | 20 x 384 pointes |
| Quantité | 7680 pointes |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus, Thermo Scientific Versette |
| Gamme de produits | Matrix |
| Show More Show Less |