Learn More
MedChemExpress [D-Ala2]leucine-enkephalin
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.19% |
| CAS | 64963-01-5 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 569.65 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 50 mg/mL (87.77 mM∣Need ultrasonic) |