Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alanine, +99 %
Code produit 10551621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10551621 5 g Flacon en verre 5g
10561621 25 g Flacon en verre 25g
11329711 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10551621 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 172080050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 338-69-2 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338-69-2
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00008077
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-form
CID PubChem 71080
ChEBI CHEBI:15570
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Alanine
Point de fusion 278.0°C to 282.0°C
Arsenic (As) 2ppm max. (As2O3)
Couleur Blanc
Chlorure 0.1% max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique − 14.50
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.2% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 155g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Quantité 5 g
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux