Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alanine, +99 %
Code produit. 10561621
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338-69-2
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00008077
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-form
CID PubChem 71080
ChEBI CHEBI:15570
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Alanine
Point de fusion 278.0°C to 282.0°C
Arsenic (As) 2ppm max. (As2O3)
Couleur Blanc
Chlorure 0.1% max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire CH3CH(NH2)CO2H
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: 155g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Rotation spécifique − 14.50
Poids de la formule 89.09
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Pourcentage de pureté ≥99%
Cendres sulfatées 0.2% max.
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • D-Alanine