Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alanine, 99 %
Code produit 11403933
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11403933 100 g 100g
11483923 5 g 5g
11493923 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403933 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A10231.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 338-69-2 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
D-Alanine is essential for the biosynthesis of peptidoglycan crosslinking sub-units that are used for bacterial cell walls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-alanine est indispensable à la biosynthèse des sous-unités de réticulation du peptidoglycane qui sont utilisées pour les parois des cellules bactériennes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (155 mg/ml à 20°C), l’éthanol (légèrement) et la pyridine (légèrement). Insoluble dans l’éther et l’acétone.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338-69-2
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00008077
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-form
CID PubChem 71080
ChEBI CHEBI:15570
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Alanine
Point de fusion ∼295°C (decomposition)
Beilstein 1720249
Merck Index 14,204
Informations sur la solubilité Soluble in water (155mg/ml at 20°C),ethanol (slightly),and pyridine (slightly). Insoluble in ether,and acetone.
Quantité 100 g
Poids de la formule 89.09
Rotation optique −14° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%