Learn More
D-Albizziin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Albizziin |
| CAS | 134053-09-1 |
| Formule moléculaire | C4 H9 N3 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CNC(=O)N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-amino-3-(carbmoylamino)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.13 |
| Poids de la formule | 147.0644 |