Learn More
D-alpha-Hydroxyglutaric Acid Disodium, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-alpha-Hydroxyglutaric Acid Disodium |
| CAS | 103404-90-6 |
| Formule moléculaire | C5H6Na2O5 |
| Numéro MDL | MFCD00069573 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | O=C([O-])[C@H](O)CCC([O-])=O.[Na+].[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.08 |
| Pourcentage de pureté | 95% |