Learn More
D(+)-alpha-méthylbenzylamine, 99 +%, (99 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10488680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10488680 25 g Flacon en verre 25g
10715821 100 g Flacon en verre 100g
10226873 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10488680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151820250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de dérivatisation chirale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3886-69-9
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00064405
Clé InChI RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
CID PubChem 643189
ChEBI CHEBI:35322
Nom IUPAC (1R)-1-phényléthanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-α-Methylbenzylamine
Point de fusion -10°C
Couleur Incolore
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 184°C to 186°C
Point d’éclair 75°C
Excès énantiomérique > 98.5%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH3)NH2
Indice de réfraction 1.5250 to 1.527
Quantité 25 g
Beilstein 12, 1092
Fieser 01,838; 02,271; 03,199; 05,441; 06,457; 07,393; 09,363; 11,411; 12,319; 13,185; 14,257
Merck Index 14, 6026
Gravité spécifique 0.95
Rotation spécifique (20°C, 589nm)%gt; +37° (neat), (20°C, 589nm) typically%gt; +39°
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • D(+)-a-Methylbenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.