Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-alpha-phénylglycine, 98 %
Code produit 10275130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275130 100 g Flacon en plastique 100g
10163370 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10275130 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 130631000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 875-74-1 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 875-74-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Numéro MDL MFCD00008061
Clé InChI ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Synonyme d-phenylglycine, d---alpha-phenylglycine, h-d-phg-oh, d-2-phenylglycine, r-2-amino-2-phenylacetic acid, r-phenylglycine, r---2-phenylglycine, d-alpha-phenylglycine, 2r-2-amino-2-phenylacetic acid, 2r-amino phenyl acetic acid
CID PubChem 70134
ChEBI CHEBI:44962
Nom IUPAC acide2R)-2-amino-2-phénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-α-Phenylglycine
Note relative au nom 98%
Absorbance 0.03 max. (c=6, 1M HCl) at 420nm
Point de fusion 302°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH(NH2)CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 14, 460
Merck Index 15, 7402
Rotation spécifique −151° to −161° (20°C, 589nm) (c=5, 1M HCl)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: soluble in aq.sol. of inorg. solvents and alkalies,practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline