Learn More
Thermo Scientific Chemicals Actétate de D-alpha-tocophéryle, 97 %
Code produit 10341161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10341161 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10341161 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 421060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.10€
    37.65€ / 1g
    Économisez 9.45€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-α-Tocopheryl acetate
Note relative au nom 98%
CAS 58-95-7
Couleur Jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C31H52O3
Indice de réfraction 1.4940 to 1.498
Numéro MDL MFCD00072042,MFCD00072052
Quantité 1 g
Merck Index 15, 9653
Conditions de rotation spécifiques +3° (25°C c=2,in ethanol)
Rotation spécifique + 3
Synonyme vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
Clé InChI ZAKOWWREFLAJOT-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C(C)C(OC(C)=O)=C(C)C(C)=C2O1
Nom IUPAC 2,5,7,8-tétraméthyle-2-(4,8,12-triméthyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl acétate
Poids moléculaire (g/mol) 472.75
CID PubChem 86472
ChEBI CHEBI:32321
Poids de la formule 472.75
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide visqueux