Learn More
D(-)-amygdaline hydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10569440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 10569440
Marque: Thermo Scientific Acros 104730050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Amygdalin hydrate
Note relative au nom 95%
CAS 29883-15-6
Point de fusion 223.0°C to 226.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C20H27NO11
Numéro MDL MFCD29049822
Quantité 5 g
Beilstein 17, V,8, 118
Merck Index 15, 592
Rotation spécifique − 38.50
Synonyme amygdalin
Informations sur la solubilité (4% in water) Clear
Clé InChI XUCIJNAGGSZNQT-ARGBPYSKNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)C3=CC=CC=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R)-2-phényl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-yl]oxyacétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 457.43
CID PubChem 66509032
Poids de la formule 457.42
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D(-)-Amygdalin hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.