Learn More
D-AP5, MedChemExpress
Description
D-AP5 (D-APV) is a selective and competitive NMDA receptor antagonist with a Kd of 1.4 μM. D-AP5 (D-APV) inhibits the glutamate binding site of NMDA receptors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-AP5 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 79055-68-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H12NO5P |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonyme | D-APV D-2-Amino-5-phosphonovaleric acid |
| Informations sur la solubilité | H2O : 27.78 mg/mL (140.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| Afficher plus |