Learn More
D-Arabinono-1,4-lactone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Arabinono-1,4-lactone |
| CAS | 2782-09-4 |
| Formule moléculaire | C5H8O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | D-Arabinonic Acid Gamma-lactone |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | (3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.11 |
| Poids de la formule | 148.0372 |