Learn More
D-Arabinose, TRC
Code produit 30348667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348667 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348667 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7642032.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(-)-Arabinose
CAS 10323-20-3
Formule moléculaire C5 H10 O5
Quantité 2.5 g
Synonyme Arabinose, D- (8CI), (-)-Arabinose, Anhydroarabinose, D-(-)-Arabinose
Formule InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Nom IUPAC (2S,3R,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Poids de la formule 150.0528