Learn More
MedChemExpress D-Arabitol
Code produit 16442599
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442599 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16442599 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN3686
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
MedChemExpress D-Arabitol is a polyol and its accumulation may cause a neurotoxic effect in human.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 152.15 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 488-82-4
Type de produit Natural Products
Pureté 97.0%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM∣Need ultrasonic)
Cible Endogenous Metabolite
Quantité 1 g