Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-arginine, 98 %
Code produit 11413187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413187 5 g 5g
11403187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413187 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16137.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 157-06-2 | C6H14N4O2 | 174.204 g/mol
1-Deamino-8-D-arginine vasopressin makes a new pharmacological approach to the management of haemophilia and von Willebrand's disease. A novel nonenzymatic pathway for the generation of nitric oxide is by the reaction of hydrogen peroxide and d- or l-arginine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-désamino-8-D-arginine vasopressine permet une nouvelle approche pharmacologique de la prise en charge de l’hémophilie et de la maladie de von Willebrand. La réaction du peroxyde d’hydrogène et de la D-arginine ou L-arginine constitue une nouvelle voie non enzymatique pour la génération d’oxyde nitrique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Entreposer dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 157-06-2
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.204
Numéro MDL MFCD00063116
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-arginine, h-d-arg-oh, r-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, d-arginin, d-arg, d---arginine, arginine, d, d-2-amino-5-guanidinovaleric acid, d--arginine, unii-r54z304z7c
CID PubChem 71070
ChEBI CHEBI:15816
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Arginine
Point de fusion ∼235°C
Beilstein 1725412
Informations sur la solubilité Soluble in water at 148g/L.
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.2
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Arginine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Arginine