Learn More
D-Arginine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Arginine |
| CAS | 157-06-2 |
| Formule moléculaire | C6 H14 N4 O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (R)-Arginine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(O)C(N)CCCNC(=N)N |
| Nom IUPAC | (2R)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoïne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.2 |
| Poids de la formule | 174.1117 |