Learn More
D-asparagine monhydraté, 100,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11303979 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11303979 500 g
11313979 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303979 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210079490
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 5794-24-1
Formule moléculaire C4H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 150.134
Clé InChI RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Synonyme d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
CID PubChem 16211197
Nom IUPAC Acide (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydraté
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Asparagine monhydrate
Plage de pourcentage du dosage 1.005
Quantité 500 g
Poids de la formule 150.1
Forme physique Cristalline