Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Asparagine monohydratée
Code produit 17281136 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17281136 5 g 5g
17271136 1 g 1g
17291136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17281136 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 204270050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-24-1
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Clé InChI RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid hydrate
SMILES O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Asparagine monohydrate
Point de fusion 280.0°C
Formule moléculaire C4H10N2O4
Formule linéaire H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 471
Merck Index 14, 837
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 35 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Quantité 5 g
Poids de la formule 150.13