Learn More
D-(-)-Asparagine Monohydratée, TRC
Code produit 30338006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30338006 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338006 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7801252.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(-)-Asparagine Monohydrate
CAS 5794-24-1
Formule moléculaire C4H8N2O3 . H2O
Quantité 2.5 g
Synonyme D-Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate, D- (8CI), D-Asparagine, monohydrate (9CI), (R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, D-Asparagine monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
SMILES O.N[C@H](CC(=O)N)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Poids de la formule 150.0641