Learn More
Ester 1-méthylique d’acide D-aspartique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440469 25 g 25g
15420469 1 g 1g
15430469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440469 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63658.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 65414-78-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
D-Aspartic acid 1-methyl ester is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester 1-méthylique de l’acide D-aspartique est utilisé comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65414-78-0
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD03424227
Clé InChI SWWBMHIMADRNIK-GSVOUGTGSA-N
Synonyme h-d-asp-ome, r-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, d-asp-ome, d-aspartic acid 1-methyl ester, d-aspartic acid,1-methyl ester, 3r-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
CID PubChem 7020023
Nom IUPAC Acide (3R)-3-amino-4-méthoxy-4-oxobutanoïque
SMILES COC(=O)C(CC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Aspartic acid 1-methyl ester
Quantité 25 g
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide