Learn More
Acide D-azétidine-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Azetidine-2-Carboxylic Acid |
| CAS | 7729-30-8 |
| Formule moléculaire | C4 H7 N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H]1CCN1 |
| Nom IUPAC | acide (2R)-azétidine-2-carboxylique ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 101.1 |
| Poids de la formule | 101.0477 |