Learn More
Invitrogen™ D-biotine
Code produit p-7075797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 ml
Conditionnement:
10mL
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11554167 10 ml 10mL
10012502 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11554167 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B20656
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
D-biotine
La D-biotine se lie avec une forte affinité aux protéines de liaison à la biotine streptavidine, avidine et NeutrAvidin™. Cette solution peut être utilisée en association avec de la streptavidine ou de l’avidine non marquée dans les procédures de blocage de la biotine endogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50 mM
Conjugué Non conjugué(e)
Quantité 10 ml
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide
Gamme de produits Invitrogen
Type de produit Biotine (non conjuguée)
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide