Learn More
D-biotine, ≥97,5 %, qualité réactif de culture cellulaire, MP Biomedicals™
Code produit 11445092 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445092 1 g 1g
11455092 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445092 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219463401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.10€
    187.95€ / 1g
    Économisez 24.15€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 58-85-5
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Numéro MDL MFCD00005541
Clé InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
CID PubChem 171548
ChEBI CHEBI:15956
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Biotin
Couleur Blanc
Densité 1,267 g/cm3(lit.)
Plage de pourcentage du dosage ≥ 97,5%
Quantité 1 g
Nom IUPAC acide 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothiéno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoïque
Poids de la formule 244.3
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre cristalline