Learn More
d-biotine, ≥ 97,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11308609 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11308609 1 g 1g
11318609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308609 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210102301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    113.40€ / 1g
    Économisez 6.60€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Identifiants chimiques
CAS 58-85-5
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Numéro MDL MFCD00005541
Clé InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
CID PubChem 171548
ChEBI CHEBI:15956
Nom IUPAC acide 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothiéno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoïque
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Biotin
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥97.5%
Quantité 1 g
Poids de la formule 244.3
Forme physique Poudre cristalline