Learn More
Acide dimère de D-biotine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di[3-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]acetic Acid |
| CAS | 1163708-46-0 |
| Formule moléculaire | C18 H28 N4 O4 S2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (3aS,4S,6aR)-α-[3-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, Di[3-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]acetic Acid, Biotin Imp. A (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H28N4O4S2/c23-16(24)9(3-1-5-12-14-10(7-27-12)19-17(25)21-14)4-2-6-13-15-11(8-28-13)20-18(26)22-15/h9-15H,1-8H2,(H,23,24)(H2,19,21,25)(H2,20,22,26)/t10-,11-,12-,13-,14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)C(CCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)CCC[C@@H]3SC[C@@H]4NC(=O)N[C@H]34 |
| Nom IUPAC | Ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]-2-[3-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]propil]pentanoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 428.569 |
| Poids de la formule | 428.155 |