Learn More
D-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Buthionine-(S,R)-sulfoximine |
| CAS | 113158-69-3 |
| Formule moléculaire | C8 H18 N2 O3 S |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m1/s1 |
| SMILES | CCCCS(=N)(=O)CC[C@@H](N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2R)-2-amino-4-(butsulfonimidoyl)butanoïne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.31 |
| Poids de la formule | 222.1038 |