Learn More
D-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, TRC
Code produit 30348580
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30348580 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348580 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB690265100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
CAS 113158-69-3
Formule moléculaire C8 H18 N2 O3 S
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m1/s1
SMILES CCCCS(=N)(=O)CC[C@@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC (2R)-2-amino-4-(butsulfonimidoyl)butanoïne
Poids moléculaire (g/mol) 222.31
Poids de la formule 222.1038
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.