Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcium D pantothénate, 98 %
Code produit 10358270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10358270 5 g Flacon en verre 5g
10439871 100 g Flacon en plastique 100g
10712964 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10358270 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 243300050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.30€
    24.65€ / 5g
    Économisez 3.65€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 137-08-6 | C18H32CaN2O10 | 476.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-08-6
Formule moléculaire C18H32CaN2O10
Poids moléculaire (g/mol) 476.54
Numéro MDL MFCD00002766
Clé InChI FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Synonyme calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
CID PubChem 131847364
Nom IUPAC Calcium ; Acide3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutanoyl]amino]propanoique
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Calcium pantothenate
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 8.2 to 8.6% (Ca) On dried substance (Complexometry)
Perte à la dessiccation 5.0% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [HOCH2C(CH3)2CHOHCONHCH2CH2COO]2Ca
Rotation spécifique + 25
Merck Index 15, 7118
Informations sur la solubilité Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerine,very slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,chloroform
Quantité 5 g
Poids de la formule 476.52
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre