Learn More
D-Carnitine, TRC
Code produit 30136686
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136686 1 g 1g
30137088 50 mg 50mg
30011064 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136686 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1841051G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-14-0
Formule moléculaire C7 H15 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 161.2
Synonyme 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2S)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (S)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, D- (8CI), (+)-Carnitine, (+)-D-Carnitine, D-(+)-Carnitine, D-Carnitine, d-Carnitine
Nom IUPAC (3S)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate
SMILES C[N+](C)(C)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Carnitine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
Poids de la formule 161.1052
Pourcentage de pureté >95%