Learn More
D(+)-carvone, 96 %, naturel, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10664622 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10664622 25 g Flacon en verre 25g
10674622 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10664622 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150680250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
La D(+)-carvone, numéro CAS 2244-16-8, est une cétone monoterpène, un produit naturel principalement présent dans Achillea ageratum et Curcuma pierreana.Elle peut être utilisée comme aromatisant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La D(+)-carvone appartient à la famille des terpènes et est considéré comme une cétone monoterpène naturellement présent principalement dans Achillea ageratum et Curcuma pierreana
Application
  • La D(+)-carvone a montré un effet suppresseur contre le gain de poids induit par un régime à haute teneur en matières grasses chez la souris
  • Elle a été utilisée comme aromatisant
  • Elle a été utilisée dans la synthèse organique comme matériau de départ pour la synthèse totale asymétrique des produits naturels, y compris la synthèse du quassin terpénoïde
  • Des études in vitro ont démontré que ce composé peut inhiber la production de capsidiol induite par la cellulase chez Nicotiana tabacum en interférant avec l’isoprénylation des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2244-16-8
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00062997
Clé InChI ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonyme d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
CID PubChem 16724
ChEBI CHEBI:15399
Nom IUPAC (5S)-2-méthyl-5-prop-1-én-2-ylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Carvone
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9560g/mL
Point d’ébullition 230.0°C
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4950 to 1.5010
Quantité 25 g
Beilstein 07, 153
Merck Index 14, 1874
Gravité spécifique 0.956
Rotation spécifique + 57.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide