Learn More
D(+)-carvone, 98 %, synthétique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10135922 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10135922 25 mL Flacon en verre 25mL
10401343 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10135922 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377840250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2244-16-8
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00062997
Clé InChI ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonyme d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
CID PubChem 16724
ChEBI CHEBI:15399
Nom IUPAC (5S)-2-méthyl-5-prop-1-én-2-ylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Carvone
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9560g/mL
Point d’ébullition 230.0°C
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4950 to 1.5010
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.956
Conditions de rotation spécifiques + 57.00 (20.00°C c=neat)
Rotation spécifique + 57.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide